Merck
Strona głównaEkstrakcja w fazie stałej (SPE)Technologia fosfolipidowa HybridSPE®
Technologia fosfolipidowa HybridSPE®
Płytki HybridSPE®-PLus - następna generacja technologii HybridSPE®-Phospholipid
Nasze nowe płytki HybridSPE®-PLus oferują te same sprawdzone właściwości chemiczne, co tradycyjne płytki HybridSPE®-Phospholipid.sup>®-PLus oferują ten sam sprawdzony skład chemiczny naszych tradycyjnych płytek HybridSPE®-Phospholipid w połączeniu z ulepszeniami produkcji płytek, które wynikają z wieloletniego doświadczenia produkcyjnego. Te ulepszenia produkcyjne pozwoliły nam zwiększyć spójność przepływu między dołkami i zmniejszyć objętość zatrzymywanych próbek, jeszcze bardziej poprawiając odzyskiwanie analitów i powtarzalność testów. Będziemy nadal oferować i wspierać nasze tradycyjne płytki HybridSPE®-Phospholipid z kwadratowymi dołkami dla tych klientów, którzy opracowali na nich metody, ale zapraszamy tych klientów, którzy opracowują nowe metody, do skorzystania z najnowszej technologii: HybridSPE®-PLus.
Wpływ fosfolipidów na dokładność i odtwarzalność danych LC-MS
Fosfolipidy: Problem analizy LC-MS małych cząsteczek w matrycach biologicznych
Fosfolipidy są głównym składnikiem wszystkich błon komórkowych. Są one zatem obecne we wszystkich matrycach próbek biologicznych, w tym w surowicy, osoczu i krwi pełnej, i mogą stanowić problem w analizie LC-MS małych cząsteczek, ponieważ często ulegają koelucji i jonizacji wraz z analitami będącymi przedmiotem zainteresowania. Ta ko-elucja powoduje tłumienie jonów (błędny spadek) sygnału specyfikacji masy, co może powodować zmienność i wpływać na dokładność wyników LC-MS (Rysunek 1).
Wpływ fosfolipidów na jonizację klonidyny
Rysunek 1. Wpływ fosfolipidów na jonizację klonidyny
Ważność dokładnych wyników i szybkich odpowiedzi w bioanalizie
Zrozumieliśmy, że wyniki analiz mogą mieć znaczący wpływ na życie wielu innych osób. Wywiera to presję na zapewnienie jak największej dokładności uzyskiwanych danych. Potrzebujesz nie tylko szybkich odpowiedzi, ale także odpowiedzi, którym możesz zaufać. Złożoność rodzajów próbek, z którymi pracujesz, nie ułatwia ci pracy. Białka i fosfolipidy obecne w różnym stopniu w próbkach mogą zwiększać zmienność wyników analitycznych podczas korzystania z czułych technik, takich jak LC-MS lub LC-MS/MS. Mamy ponad cztery dekady doświadczenia w chromatografii, aby pomóc Ci poruszać się po złożoności opcji przygotowania próbek.
Ograniczenia tradycyjnych metod przygotowywania próbek biologicznych
Większość badaczy klinicznych i biologicznych stosuje tradycyjne metody, takie jak wytrącanie białek i ekstrakcja ciecz-ciecz.Ograniczenia tradycyjnych metod oczyszczania próbek biologicznych
Większość badaczy klinicznych i biologicznych stosuje tradycyjne metody, takie jak wytrącanie białek i ekstrakcja ciecz-ciecz w celu oczyszczenia próbek przed analizą. Chociaż techniki te pozwalają na niedrogie i szybkie usuwanie białek, całkowicie nie rozwiązują problemu tłumienia jonów wywołanego przez fosfolipidy.
Nawet jeśli fosfolipidy nie koeluują z interesującym analitem, mogą gromadzić się na kolumnie analitycznej i sporadycznie eluować z kolumny w dalszych analizach. Może to powodować nieprzewidywalne tłumienie jonów i słabą odtwarzalność, a tym samym zagrażać dokładności wyników (Rysunek 2).
Zakłócenia tła obserwowane po wielokrotnych wstrzyknięciach przy użyciu Std. Protein PPT
Gradient RP LC-MS pustych próbek osocza
Rysunek 2. Gradient RP LC-MS pustych próbek osocza przygotowanych przy użyciu standardowego białka PPT vs. HybridSPE®-Phospholipid
Zakłócenia tła zaobserwowane po wielokrotnych iniekcjach przy użyciu technologii fosfolipidowej HybridSPE®
Technologia HybridSPE® - fosfolipidy
Ciśnienie wsteczne generowane w kolumnie C18 1,8 µm (5 cm x 2,1 mm) po wielokrotnym wstrzyknięciu
Ciśnienie wsteczne generowane w kolumnie C18 1,8 µm (5 cm x 2,1 mm) po wielokrotnych iniekcjach
Techniki usuwania fosfolipidów
Aby przezwyciężyć problem tłumienia jonów przez fosfolipidy, niektórzy analitycy próbują tradycyjnej SPE. Tradycyjna SPE często wymaga czasochłonnego i złożonego opracowania metody, ale nadal usuwa tylko nominalne ilości fosfolipidów. Pozostałe fosfolipidy mogą wpływać na dokładność wyników, gromadzić się na kolumnie analitycznej i wpływać na przyszłe analizy, zwiększać koszty wymiany kolumny i wydłużać czas przestoju urządzenia.
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów zaprojektowanych specjalnie do usuwania zarówno białek, jak i fosfolipidów, w tym HybridSPE® płytki i wkłady. Większość z tych produktów jest prosta, szybka i łatwa w użyciu, oferując dość znormalizowane metody przy minimalnym rozwoju metody. Większość z nich wykorzystuje jednak hydrofobowy mechanizm retencji do oddzielania fosfolipidów od interesujących analitów w próbce. Stanowi to problem, jeśli interesujące anality są również hydrofobowe, ponieważ zostaną one zatrzymane i usunięte wraz z hydrofobowymi fosfolipidami. Skutkuje to zmniejszonym odzyskiem analitu i niedokładnymi wynikami. Technologia HybridSPE®Phospholipid różni się tym, że całkowicie usuwa zarówno białka, jak i fosfolipidy z próbki bez zatrzymywania innych związków hydrofobowych.
Unikalny skład chemiczny i podstawowa metodologia HybridSPE®-Phospolipid Technology<
Czym różni się technologia HybridSPE®-Phospholipid Technology od innych produktów do usuwania fosfolipidów?
Pierwsza w swoim rodzaju technologia HybridSPE®-Phospholipid została wprowadzona w 2008 roku. Łączy ona prostą, znormalizowaną metodologię tradycyjnego wytrącania białek ze specyficznością ekstrakcji do fazy stałej (SPE) w celu jednoczesnego usuwania białek i fosfolipidów z próbek biologicznych przed analizą LC-MS. W przeciwieństwie do innych produktów do usuwania fosfolipidów, które wykorzystują hydrofobowy mechanizm retencji do usuwania fosfolipidów z próbek biologicznych, technologia HybridSPE®-Phospholipid wykorzystuje unikalny mechanizm retencji (Rysunek 3). Pozwala to na oddzielenie fosfolipidów od nawet bardzo hydrofobowych analitów, takich jak witaminy, które są często zatrzymywane wraz z fosfolipidami w konkurencyjnych produktach.
Unikalny mechanizm retencji technologii HybridSPE®-Phospholipid
Rysunek 3. Unikalny mechanizm retencji technologii HybridSPE®-Phospholipid umożliwia oddzielanie nawet bardzo hydrofobowych analitów od zanieczyszczeń fosfolipidowych w matrycach próbek biologicznych.
Nowsza, lepsza metoda przygotowania próbki do usuwania fosfolipidów
Laboratoria pracujące z próbkami biologicznymi często decydują się na wytrącanie białek przed analizą LC-MS, stosując ją jako metodę przygotowania próbki. Uważają, że usuwanie fosfolipidów jest bardziej kosztowne, czasochłonne i niepotrzebne, jeśli konkretne anality będące przedmiotem zainteresowania nie ulegają koelucji z fosfolipidami w próbce. Laboratoria mogą faktycznie obniżyć ogólne koszty i zwiększyć ogólną przepustowość, generując jednocześnie dokładniejsze dane dzięki zastosowaniu technologii HybridSPE®-Phospholipid do usuwania zarówno białek, jak i fosfolipidów ze wszystkich próbek biologicznych przed analizą LC-MS małych cząsteczek.
Proste i szybkie usuwanie fosfolipidów
Protokół 96-dołkowej płytki obejmuje tylko kilka prostych kroków (Rysunki 4 i 5), a płytki mogą być używane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności wstępnego kondycjonowania. Próbka (w razie potrzeby zawierająca wzorce wewnętrzne) i rozpuszczalnik strącający są najpierw dodawane do płytki, po czym następuje etap mieszania i zastosowanie próżni w celu zebrania próbki. Zebrane próbki są następnie gotowe do analizy.
Przedstawienie podstawowego procesu przygotowania próbki HybridSPE®-Phospholipid
Rysunek 4. Przedstawienie podstawowego procesu przygotowania próbki HybridSPE®-Phospholipid
1. Dodaj próbkę
Nanieś pipetą 100 µL osocza lub surowicy na płytkę HybridSPE®, a następnie 300 µL rozpuszczalnika strącającego. W razie potrzeby dodać wzorce wewnętrzne.
2. Mieszać
worteksując/wstrząsając płytką HybridSPE® lub zasysając/dozując za pomocą końcówki pipety 0,5-1 ml.
3. Zastosować próżnię
Zespół filtra/fryty z upakowanym złożem działa jakofiltr wgłębny do jednoczesnego fizycznego usuwania wytrąconych białek i chemicznego usuwania fosfolipidów. Małe cząsteczki (np, związki farmaceutyczne i metabolity) przechodzą niezatrzymane.
4. Pobierz próbkę
Otrzymany filtrat/eluat jest wolny od białek i fosfolipidów i gotowy do natychmiastowej analizy LC-MS/MS.
.
Protokół HybridSPE® dla płytek 96-dołkowych
Rysunek 5. Protokół HybridSPE® dla płytek 96-dołkowych
Powiązane zasoby
Strona 1 z 3