Merck
Strona głównaADC i biokoniugacjaPrzewodnik wyboru środków sieciujących
Przewodnik wyboru środków sieciujących
Szukasz idealnego środka sieciującego do swoich badań nad biokoniugacją? Zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem wyboru, wygodnie zorganizowanym według typu sieciującego, grup reaktywnych, długości ramienia dystansowego i innych, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.
Przegląd sekcji
Grafika przedstawia proces biologiczny z udziałem białek. Po lewej stronie znajdują się dwie formacje gwiazd, jedna czerwona i jedna fioletowa, oznaczone jako "Interakcja białko-białko", pokazujące, że białka oddziałują ze sobą. Następny symbol to fioletowe koło z falistymi liniami otoczonymi fioletową strzałką, które reprezentuje biokoniugację. Po prawej stronie dwie struktury gwiezdne są połączone niebieską linią oznaczoną jako "usieciowane białka".
Środek sieciujący przekształca oddziałujące białka w usieciowane białka poprzez biokoniugację.
Czym są związki sieciujące
W biologii chemicznej i biokoniugacji, związki sieciujące są niezbędnymi związkami chemicznymi, które łączą dwie lub więcej cząsteczek poprzez tworzenie wiązań kowalencyjnych. Związki te odgrywają kluczową rolę w wielu zastosowaniach, w tym w tworzeniu biokoniugatów, badaniu interakcji białko-białko oraz opracowywaniu biomateriałów. Substancje sieciujące występują w różnych typach, z których każdy ma specyficzne funkcje dostosowane do różnych zastosowań.
Tabela referencyjna wyboru substancji sieciujących
Uwagi:
  • DSS (Disuccinimidyl suberate) jest popularnym homo-bifunkcyjnym środkiem sieciującym o wysokiej reaktywności, ale umiarkowanej toksyczności.
  • Sulfo-SMCC jest szeroko stosowanym hetero-bifunkcyjnym środkiem sieciującym o wysokiej rozpuszczalności i niskiej toksyczności, odpowiednim do zastosowań in vivo.
  • EDC (1-etylo-3-(3-dimetyloaminopropylo)karbodiimid) to środek sieciujący o zerowej długości, znany z wysokiej wydajności i niskiej toksyczności.
  • BS3 (Bis[sulfosuccinimidyl] suberate) jest podobny do DSS, ale ma wyższą rozpuszczalność w wodzie.
  • DTSSP (3,3'-Dithiobis[sulfosuccinimidylpropionate]) oferuje zdolność do rozszczepiania w warunkach redukujących.
  • Sulfo-NHS-LC-Biotin jest używany do biotynylacji z elastycznym ramieniem dystansowym.
  • BMH (Bismaleimidohexane) zapewnia elastyczność z grupami maleimidowymi dla reaktywności tiolowej.
  • DMP (Dimethyl pimelimidate) jest rzadziej stosowany, ale skuteczny w określonych zastosowaniach.
  • MBS (ester m-maleimidobenzoilo-N-hydroksysukcynoimidowy) to kolejna hetero-bifunkcyjna opcja o specyficznych zastosowaniach.
  • PEGylated Crosslinkers oferują konfigurowalne długości odstępów i są wysoce biokompatybilne.
Jak działają środki sieciujące?
Środki sieciujące działają poprzez reakcję z określonymi grupami funkcyjnymi na cząsteczkach. Grupy reagujące z aminami, takie jak estry NHS i izocyjaniany, reagują z aminami pierwszorzędowymi na białkach lub innych biomolekułach. Grupy sulfhydrylowe, w tym maleimidy i disulfidy pirydylu, reagują z grupami tiolowymi na resztach cysteiny, podczas gdy grupy karboksylowe, takie jak karbodiimidy, aktywują grupy karboksylowe, tworząc wiązania amidowe z aminami.
GDZIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ ZWIĄZKI SIECIUJĄCE?
Zastosowania związków sieciujących są szerokie i zróżnicowane. Odgrywają one kluczową rolę w badaniach interakcji białko-białko, stabilizując przejściowe interakcje między białkami, które można następnie analizować za pomocą technik takich jak spektrometria masowa lub Western blotting. W biokoniugacji, substancje sieciujące przyłączają leki, etykiety fluorescencyjne lub inne sondy do biomolekuł, ułatwiając rozwój terapeutyczny i diagnostykę. W materiałoznawstwie, substancje sieciujące pomagają tworzyć sieci w hydrożelach i innych biomateriałach, które mogą naśladować tkanki biologiczne. Dodatkowo, umożliwiają unieruchomienie biomolekuł, takich jak enzymy lub przeciwciała, na stałych nośnikach, zwiększając stabilność i możliwość ponownego wykorzystania w różnych testach.
Homo-Bifunctional vs. Hetero-Bifunctional Crosslink. Hetero-bifunkcyjne środki sieciujące
Homo-bifunkcyjne środki sieciujące, które posiadają identyczne grupy reaktywne na obu końcach, są używane do łączenia podobnych cząsteczek, takich jak łączenie dwóch białek, które mają tę samą grupę funkcyjną. Przykładem tego typu jest suberat disukcynoimidylu (DSS), który zawiera dwie grupy estrowe N-hydroksysukcynoimidu (NHS). W przeciwieństwie do tego, hetero-bifunkcyjne środki sieciujące mają różne grupy reaktywne na każdym końcu, co czyni je idealnymi do łączenia różnych cząsteczek, takich jak białko i mała cząsteczka, z których każda reaguje z inną grupą funkcyjną. Sulfo-SMCC, z estrem NHS na jednym końcu i grupą maleimidową na drugim, jest przykładem tego typu.
SPECJALNE UWAGI PRZY WYBORZE CROSSLINKERÓW
Wybór odpowiedniego środka sieciującego wiąże się z kilkoma kluczowymi kwestiami. Specyficzność ma kluczowe znaczenie, ponieważ środek sieciujący musi być ukierunkowany na określone grupy funkcjonalne na cząsteczkach będących przedmiotem zainteresowania. Długość ramienia dystansowego w środku sieciującym wpływa na odległość między połączonymi cząsteczkami, wpływając na funkcję i stabilność koniugatu. Rozpuszczalne w wodzie środki sieciujące są preferowane do zastosowań biologicznych, aby zapewnić kompatybilność ze środowiskami wodnymi. Co więcej, niektóre środki sieciujące są zaprojektowane tak, aby można je było rozszczepić w określonych warunkach, umożliwiając kontrolowane uwalnianie połączonych cząsteczek.