Merck
Strona głównaKlonowanie i ekspresjaWektory ekspresyjne systemu 3xFLAG® do ultraczułego wykrywania rekombinowanych białek
Wektory ekspresyjne systemu 3xFLAG® do ultraczułego wykrywania rekombinowanych białek
System 3xFLAG® stanowi udoskonalenie oryginalnego systemu poprzez połączenie trzech tandemowych epitopów FLAG® dających łącznie 22 aminokwasy (Rysunek 1). Wykrywanie białek fuzyjnych zawierających 3xFLAG® jest wzmocnione do 200 razy bardziej niż jakikolwiek inny system. Podobnie jak oryginalny znacznik FLAG, 3xFLAG® jest hydrofilowy, zawiera miejsce rozszczepienia Enterokinazy i jest stosunkowo mały. Dlatego ryzyko zmiany funkcji białka, blokowania innych epitopów lub zmniejszenia rozpuszczalności jest zminimalizowane. W przypadku niskiego poziomu ekspresji, 3xFLAG® jest idealnym rozwiązaniem. Nasz wybór wektorów  CMV zapewnia opcje dla przejściowej lub stabilnej ekspresji 3xFLAG® białek fuzyjnych.
  • Ultrasensitive System - Detect < 10 femtomoli przy użyciu przeciwciał ANTI-FLAG® (Rysunek 2); Idealny w przypadkach niskiego poziomu ekspresji w komórkach ssaków.
  • Superior Detection - 20-200x bardziej czuły niż jakikolwiek inny system (Rysunek 3).
  • Wszechstronność - Ulepszona detekcja dla immunoprecypitacji, Western blot i immunocytochemii.
  • Szeroki wybór produktów do wykrywania i oczyszczania - Przeciwciała ANTI-FLAG, żywice i płytki do wychwytywania powinowactwa.
3x sekwencja flag
Rysunek 1.Sekwencja 3xFLAG®. Usunięcie N-końcowych znaczników 3xFLAG® jest możliwe przy użyciu enterokinazy, która rozszczepia sekwencję aminokwasów Asp-Asp-Asp-Asp-Lys na c-końcowym końcu znacznika.
Western Blot oryginalnej flagi
Rysunek 2.Western blot oryginalnego FLAG i 3xFLAG®. Western blot oczyszczonego 3xFLAG®-BAP (bakteryjna fosfataza alkaliczna) i FLAG®-BAP przeniesionego na membranę nitrocelulozową. Detekcję przeprowadzono przy użyciu pierwotnego przeciwciała monoklonalnego ANTI-FLAG® M2, wtórnego przeciwciała anty-mysiego-HRP i substratu chemiluminescencyjnego ECL™.
Porównawcza czułość 3xFLAG
Rysunek 3.Czułość porównawcza 3xFLAG®. Każdy znacznik fuzyjny białka został sklonowany oddzielnie na C-końcu GST. Oczyszczone białka rozcieńczono od 1 ug do 0,01 ng i poddano analizie. Granicę wykrywalności każdego znacznika określono za pomocą analizy Western blot przy użyciu zalecanych rozcieńczeń każdego odpowiedniego przeciwciała pierwotnego i drugorzędowego koniugatu anty-mysiej IgG-HRP. Blot został opracowany przy użyciu ECL.
Cechy wektorów CMV
Nasze wektory ekspresyjne dla ssaków zawierają silny promotor CMV zapewniający wysoki poziom konstytutywnej ekspresji w komórkach ssaków. Silny region regulatorowy promotora ludzkiego wirusa cytomegalii (CMV) napędza konstytutywne poziomy ekspresji białka tak wysokie, jak 1 mG/L w komórkach COS. W przypadku słabszych linii komórkowych poziom białka wynosi zazwyczaj ~0,1 mG/L. Obecność genu replikacyjnego SV40 skutkuje wysokim poziomem replikacji DNA w komórkach COS dopuszczających replikację SV40. Wektory zawierające sekwencję lidera preprotrypsyny (PPT) kierują wydzielanie białek fuzyjnych FLAG do pożywki hodowlanej w celu oczyszczenia za pomocą przeciwciał ANTI-FLAG, żywic i płytek.
Wektory do ekspresji przejściowej
  • Fuzje N-końcowe
  • Ekspresja cytoplazmatyczna
  • Sekwencja wiodąca PPPT do wydzielania
  • Konfiguracje z podwójnym znacznikiem
  • Usuwanie przez enterokinazę 3xFLAG® tag
  • pochodzenie pMB1 (pochodna pBR322) do replikacji w komórkach bakteryjnych
  • gen beta-laktamazy do selekcji oporności na ampicylinę u bakterii
Regiony MCS
Rysunek 4.Regiony MCS
Wektory stabilnej ekspresji
  • Stabilna ekspresja z selekcją neomycyną (siarczan G 418)
  • Konfiguracje terminala N lub C
  • Ekspresja cytoplazmatyczna lub wydzielanie
  • Fuzje N- lub C-końcowe
  • Konfiguracje podwójnych znaczników
  • Ekspresja cytoplazmatyczna lub wydzielanie
  • Usuwanie przez enterokinazę N-końcowych znaczników 3xFLAG®
  • pochodzenie pMB1 (pochodna pBR322) do replikacji w komórkach bakteryjnych
  • gen beta-laktamazy do selekcji oporności bakterii na ampicylinę
Stabilny wektor ekspresji
Rysunek 5.Stabilny wektor ekspresji
wektory stabilnej ekspresji BICEP™
  • Najwyższa stabilna ekspresja
  • Neor gen jest translowany w sposób niezależny od czapeczki pod kontrolą EMCV IRES
  • Stabilna produkcja linii komórkowej bez obawy o utratę plazmidu
  • Poziom ekspresji przewyższa konkurencję 30-krotnie
  • Utrzymuje wysoki poziom ekspresji po wielu pasażach
Wektor stabilnej ekspresji Bicep
Rysunek 6.Wektor stabilnej ekspresji Bicep