System promotora T7
- Co to jest sekwencja promotora T7?
- Cechy systemu ekspresji plazmidu T7
- Technologia znaczników MAT™
- Przewodnik po systemie promotora i ekspresji T7
Co to jest Sekwencja promotora T7?
Promotor T7 to sekwencja DNA o długości 18 par zasad do miejsca rozpoczęcia transkrypcji w +1 (5' - TAATACGACTCACTATAG - 3'), która jest rozpoznawana przez polimerazę RNA T71 . Promotor T7 jest powszechnie stosowany do regulacji ekspresji genów rekombinowanych białek, które mogą być następnie wykorzystywane do różnych dalszych zastosowań badawczych2.
Cechy systemu ekspresji plazmidów T7
Bakteryjne wektory oparte na promotorze T7 umożliwiają ekspresję, wykrywanie i oczyszczanie rekombinowanych fuzji FLAG® i MAT™ (Metal Affinity Tag) w E. coli. Kilka wektorów zawierających promotor T7 oferuje opcje podwójnego znakowania dla białek fuzyjnych znakowanych FLAG® i MAT™. Wektory te nadają oporność na ampicylinę w celu łatwej selekcji pozytywnych transformantów. Dodatkowo wektory zawierają terminator transkrypcji T1T2, źródło replikacji pMB1 (pochodna pBR322), źródło f1 i gen lacI do represji promotora T7.
wektory pT7-FLAG® i pT7-MAT™ oferują bardzo silny promotor T7/lac. Te wektory ekspresyjne zapewniają jeszcze wyższą wydajność rekombinowanego białka niż system promotora tac. Jednak promotor T7 jest znany z ekspresji w tle ("leaky"), co może być wadą, gdy rekombinowane białka są toksyczne dla komórki gospodarza. Dlatego nasze wektory zawierają sekwencje operatora lac (lacO) bezpośrednio za promotorem, aby zmniejszyć nieszczelną ekspresję. W przeciwieństwie do systemu promotora tac, wektory pT7 muszą być wyrażane w gospodarzach zawierających źródło polimerazy T7, takich jak szczepy lizogeniczne (DE3).
Technologia tagów MAT™
Znacznik MAT™ lub Metal Affinity Tag (HNHRHKH) został stworzony do oczyszczania rekombinowanych białek fuzyjnych MAT™ przy użyciu żeli powinowactwa niklowego i kobaltowego HIS-Select. Produkty HIS-Select pozwalają na wysoce selektywne oczyszczanie białek fuzyjnych znakowanych histydyną, takich jak fuzje MAT™. Wiele z naszych najnowszych wektorów wykorzystuje znacznik MAT™, często w połączeniu z dobrze znanym znacznikiem FLAG® tag. Wektory zawierające znacznik MAT™ są oferowane w formatach do znakowania N-terminalnego lub C-terminalnego.
Promotor T7 i system ekspresji - przewodnik po produktach
Response not successful: Received status code 500
Rysunek 1.Gen kanamycyny i gen ampicyliny dla większej elastyczności selekcji w E. coli