Merck
AABH99A4C81C
AA BLOCKS, INC.
(3-octylthiophen-2-yl)magnesium bromide, 0.50 M in 2-MeTHF
别名:
bromo(3-octyl-2-thienyl)magnesium
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
线性分子式:
C12H19Br1S1Mg1
分子量:
299.56
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/C12H19S.BrH.Mg/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12;;/h9-10H,2-8H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
HCSUUCZHMATMLJ-UHFFFAOYSA-M
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)