Merck
主页Products临床检验和诊断Cell MarqueCell Marque™对照玻片
Cell Marque™对照玻片
Cell Marque™对照玻片的IHC染色显微图像
Cell Marque™ IHC对照玻片
IHC阳性对照玻片作为抗体辅助产品由内部技术人员开发而成,旨在保证组织病理学工作所需的一致性和可靠性。  
我们的阳性对照玻片主要用于检验免疫组化(IHC)染色抗体的特异性和亲合力。这类对照玻片作为已知抗原的石蜡包埋玻片封固组织切片在临床实验室中监测染色。 
HistoCyte实验室细胞系对照玻片
我们提供由培养人类细胞系制成的全系列HistoCyte实验室组织病理学细胞系对照玻片和蜡块,满足特定生物标志物表达需求。这些细胞系紧密连接,通常形似“组织”, 通过专门的方法处理制成保留细胞形态的高密度带核包埋蜡块。我们致密的HistoCyte对照细胞系可作为预切未染色玻片或细胞微阵列块用于切片。
HistoCyte实验室对照玻片非常适合用作免疫组化(IHC)和原位杂交(ISH)的对照玻片。我们提供成熟的标准化对照玻片,全块结果一致性好。这些组织学对照玻片含两种细胞系核,提供阳性和阴性表达。通过将分析物对照放置在玻片一端,即可同玻片放置的样品进行有效比较。我们还提供包含多达5种细胞系的表达和灵敏度广泛的更全面产品:动态范围DR
TISSUE-TROL™对照玻片
组织学对照玻片是正式的质量保证计划必不可少的工具。我们的TISSUE-TROL™玻片含有已知特性的石蜡包埋组织切片,用于在病理学实验室监测染色性能。产品包含25片玻片,其中一片已用适当的程序染色来证明预期结果。