Merck
核酸标记
地高辛(DIG)标记 DNA 探针的图形。
与放射性标记化合物相比,非放射性核酸标记技术是DNA和RNA检测所需的一种更安全的常规替代方法。我们的产品组合提供一系列核酸标记试剂,包括生物素 RNA 标记混合试剂、荧光素 RNA 标记混合试剂和地高辛 (DIG) RNA 和 DNA 标记及检测试剂。探索我们的产品,发现哪种核酸标记试剂最适合您的工作流程需求。
产品
显示55的1-20
变更视图
显示55的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 55 结果的1-20
页码 1 来自 3
DIG DNA 标记和检测
Digoxigenin(DIG)标记技术是核酸标记中有害放射性同位素的理想替代品。可灵活使用比色、发光或荧光信号检测,在极短的曝光时间内实现高灵敏度和低背景。使用稳健的程序和既定方案,实现低背景和高信噪比。作为罗氏 DIG 系统的独家经销商,我们致力于为研究人员提供检测核酸所需的高特异性和高灵敏度,帮助他们实现新的突破。DIG 系统有以下几个优点:
  • 特异性: DIG 抗体不与其他底物结合。
  • 通用性: 使用 DIG 标记的探针进行筛选和原位杂交。
  • 经过验证: 数以千计的出版物显示了 DIG 优于放射性的原因。
  • 安全性: 标记和检测时不会有放射性带来的危险或不便。
有关 DIG 协议、试剂和资源的更多信息,请访问我们的 DIG 标记方法资源页面
Digoxigenin(DIG)标记方法
DIG系统最初是基于一种从洋地黄植物中分离出来的类固醇,洋地黄植物是已知的地高辛的唯一来源,DIG系统是核杂交分析的一个强大工具。由于这种分子在自然界中的天然含量有限,因此是一种理想的标记分子,因为抗 DIG 抗体不会与其他生物分子结合,从而确保了对目标的高度特异性。一旦稳定的核酸与 DIG 标记的探针杂交,与辣根过氧化物酶(HRP)或碱性磷酸酶、罗丹明或荧光素偶联的抗 DIG 抗原抗体就可用于随后的化学发光或荧光检测。
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。