Merck
主页Support带有GS1 Data Matrix二维码的Smart Label智能标签带有GS1 Data Matrix二维码的Smart Label智能标签 - 常见问题解答
带有GS1 Data Matrix二维码的Smart Label智能标签 - 常见问题解答
哪些产品标签将启用这种二维码?相应的时间表是怎样的?
我们首先会在Emprove®化学品上启用这种标签,并在2018年底前再逐步扩展到整个生命科学产品系列(小标签产品除外)。
不会,二维码中储存的所有信息都会在标签上保持“人可读性”。
会,很有可能,一旦有数据更新我们会尽快通知您。
是的,请采用能够读取符合GS1标准的Data Matrix二维码的扫描设备。
重要注意事项 - 请勿将GS1 Data Matrix一维码与GS1 Data Matrix二维码的扫描仪混淆。
不会立即删除。我们可能会在更新内部和客户系统/流程后,再删除一维码。
如需更多信息,请访问Smart Label主页。
为了获得最佳结果,请将您的扫描器设置为英文键盘布局。
如果您遇到了任何问题,请联系客户服务部门
有的。有关详情请浏览Scan Now条码扫描App下载页面
我们的Smart Label智能标签遵循一家全球非盈利性标准组织——国际物品编码组织GS1的条码标准。了解GS1的更多信息
该规范包含如何将二维码中的产品数据格式化的编码规则。其中包括应用标识符(AI),即提供与有效期等产品信息配对的前缀码
适用时,GS1还能标准化数据字段。例如,前述有效期的AI代码是17,GS1规定的该日期为6位数,2位数表示年,2位数表示月,2位数表示日。完整的有效期代码可表示成17250128,其中“17”表示AI,“25”表示年(2025),“01”表示月(1月),“28”表示日。
AI代码有数十种,包括 GTIN (AI 01)、有效期USE BY OR EXPIRY (AI 17)、批号BATCH/LOT (AI 10)、序列号SERIAL (AI 21)和原产地ORIGIN (AI 422)。
更多关于AI代码的信息请参见GS1网站GS1标准
Scan Now条码扫描页面可识读Smart Label智能标签条码的长字符串(由数字和字母组成),找到应用标识符与产品数据,并以表格形式显示信息。