Merck
主页表面及人员检测无菌环境拭子
无菌环境拭子
伽马射线辐照 ICR 拭子
ICR拭子是一种独特的拭子系统,用于对各种干燥表面进行环境监测,如填充针、设备凹槽、不平整表面以及洁净室和隔离设施中的管道。此系统专用于对是否存在微生物污染进行定性检测。拭子仅需开封一次,即可在封闭系统内进行采样、添加培养基、孵育和浊度检测,最大限度降低操作潜在污染的风险。
用于隔离设施和洁净室内表面和人员监测的伽马射线辐照拭子
安全可靠
  • 一体化设计最大限度减少交叉污染风险
  • 三层袋装和伽马射线灭菌技术,最大程度降低洁净室内的污染风险
  • NaCl 溶液预润湿低磨蚀拭子材料,防止样品表面存有促生长残留物
  • 每块板上都有二维数据矩阵条形码,方便安全识别单个拭子
  • H2O2不透内包装:在净化过程中保护隔离设施内免受 VHP 蒸汽影响
便捷
  • 室温储存:可在使用现场储存
  • 易于操作:最大限度减少操作步骤
灵活
  • 可在存在几种抗菌残留物(例如过氧化氢)和多种消毒剂残留物的情况下使用。
  • 适于监测难以接触的表面,例如填充针、设备凹槽、管道等。