Merck
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่จำเป็นของ MilliSentials ™สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
โปรโตคอลจำนวนมากต้องการอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่จำเป็นในการรับมือกับงานที่ทำซ้ำเป็นประจำในห้องปฏิบัติการ แต่น่าเสียดายที่ข้อเสนอปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์นี้มีลักษณะเป็นการออกแบบมานานหลายทศวรรษที่ขาดนวัตกรรมล่าสุด เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำสายผลิตภัณฑ์ MilliSlentials ™ของอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทั่วไปที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการปรับปรุงซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของงานประจำในห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการใช้งานของคุณ
ภาพตัดขวาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของคุณ
MilliSentials ™ Lab Labeling Syste mprovides เป็นโซลูชันการติดฉลากในห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบพร้อมฉลากเกรดในห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อ WIFI ขนาดกะทัดรัดและซอฟต์แวร์การติดฉลากในห้องปฏิบัติการที่ออกแบบเอง
  • ฉลากเกรดในห้องปฏิบัติการสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -196°C (ไนโตรเจนเหลว) ถึง 100°C
  • ความต้านทานต่อสารเคมีต่อน้ำเอทานอล IPA DMSO เมทานอล Acetonitrile, สารฟอกขาว, อะซิโตน, ไซลีนและโทลูอีน
  • ป้ายที่ปรับเปลี่ยนได้สามารถรองรับเรือได้หลายประเภทและหลายขนาด
  • เครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบฮาร์ดไวร์และไร้สาย
  • ซอฟต์แวร์ห้องปฏิบัติการที่สร้างขึ้นเองที่มีฉลากที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเรือในห้องปฏิบัติการ
  • สร้างบันทึกและแชร์เทมเพลตป้ายชื่อสำหรับการตั้งค่าป้ายชื่อทั่วไป
  • เข้าถึงและพิมพ์ฉลากโดยใช้แล็ปท็อปแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่บนเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเหลวของคุณ
มิลลิ ซentials ™ Alipoting Pipette Controlle rผสมผสาน ฟังก์ชัน alipoting อัตโนมัติของท่อที่ทำซ้ำกับฟังก์ชันพื้นฐานของตัวควบคุมปิเปตมาตรฐานในอุปกรณ์เดียว
  • ความสามารถในการแยกส่วนในตัวจะจ่ายอะลิควอทที่แม่นยำโดยอัตโนมัติระหว่าง 0.5 ถึง 5.0 มล. ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
  • ปุ่มดูดและจ่ายที่ไวต่อการสัมผัสช่วยให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำ
  • การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดแรงตึงมือ
ฉลาก MilliSlentials ™ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการจัดเก็บแบบ cryogenic
ทำให้ Vortexer ของคุณทันสมัย
MilliSlentials ™ Vortexe ให้ความปั่นป่วนที่มีประสิทธิภาพกับตัวอย่างของเหลวภายในภาชนะที่ปิดสนิทในการออกแบบที่ทันสมัยขนาดกะทัดรัด การออกแบบที่กะทัดรัดและทรงพลังจะรองรับหลอดที่มีปริมาตรตั้งแต่ 0.2 ถึง 50 มล. ขวดที่มีปริมาตรตั้งแต่ 2.0 ถึง 10 มล. และขวดสี่เหลี่ยมได้ถึง 150 มล.
  • ความปั่นป่วนที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมให้ตัวเลือกที่มีคุณค่า
  • การออกแบบที่กะทัดรัดทันสมัยช่วยลดการสูญเสียพื้นที่บนโต๊ะ