Merck
ข้ามไปที่
1.09409
Buffer solution
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Synonym(s):
Buffer solution pH 10.00 (25°C)(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
10.0 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.0044 g/cm3 at 25 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
The buffer solution is gravimetrically prepared with boric acid, potassium chloride, sodium hydroxide, and high-purity water. Its pH of 10.00 is measured using a combined glass electrode following a 5-point calibration method, in accordance with DIN 19268, against certified primary reference standards as per DIN 19266.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
It is used in analytical procedures for the calibration, qualification, and monitoring of pH measuring instruments and as a control for testing other buffer solutions.
Features and Benefits
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
  • Ready-to-use solution available in a sealed bottle and an innovative Titripac® packaging for positive environmental impact due to reduced waste generation
  • Long-lasting with a shelf life of 3 years
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis (CoA) for an effective audit
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Buffer solution
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazard
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Repr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 2
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters