Merck
ข้ามไปที่
EC74
NovaSeptum® GO Conical Tube Sampling Unit, Manifold (5-valve)
sterile; γ-irradiated
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ถึงคุณ/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41104105
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula, polyester body, polyethylene bag (drainage bag (PureFlex Film)), polypropylene tube (Fluid contact layer), polystyrene device, silicone septum (Platinum-cured), silicone tube (Fluid contact layer: platinum-cured silicone), silicone tube (medical silicone fluid), silicone tubing
agency
according to ISO (sterilization), meets ISO 14644-1, meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable: no
parameter
0.50 bar max. pressure (7.25 psi), 2-60 °C temp. range (36-140 °F)
fitting
female Luer-Lok® outlet fitting, male Luer-Lok® outlet fitting
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
room temp
General description
The NovaSeptum® GO conical tube sampling unit is intended for applications where high purity, such as low endotoxin levels, is required. The conical tube has a fluid contact layer made of polystyrene making it ideal for endotoxin testing. This sampling unit is available with a 2 mm needle and must be used with a NovaSeptum® GO holder.
This is a multi-sampling (manifold) device
Application
  • Multi Sampling (Manifold)
  • Sterile Sampling
Features and Benefits
  • Fluid contact layer made of polystyrene, ideal for endotoxin testing
  • Small size, no need to aliquot
  • Manifold format
Packaging
EC74-80015: 8 units per box
Other Notes
  • Septum: Platinum-cured silicone
  • Body: Polyester
  • Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
  • Drainage bag: Polyethylene film (PureFlex film)
  • Fluid contact layer (tube): Polypropylene, platinum-cured silicone, medical silicone fluid
  • Tubing: Silicone
  • Outlet Tubing: Female and male Luer-Lok®
Assembled under ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility certified to ISO 14644-1 standards.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดด้วยโปรแกรม Emprove®
เร่งการรับรอง, รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และประหยัดเวลาด้วย Emprove® Dossiers.
Download Dossiers
หมายเหตุ: คุณจะถูกนำไปยัง EmproveSuite.com ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แยกจากกันกับ SigmaAldrich.com และ อาจแตกต่างกัน
ลงทะเบียนฟรีและเข้าถึง Emprove® Dossiers ภายในไม่กี่นาที อัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อปลดล็อกเนื้อหาขั้นสูงและปรับแต่งได้ใน Emprove® Suite
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม? เยี่ยมชมหน้าความช่วยเหลือของโปรแกรม Emprove®.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters