Merck
ข้ามไปที่
DATP-RO
Roche
dATP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Synonym(s):
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution, dATP
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732681001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969013001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934511001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
General description
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate (dATP) is made up of a nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar bound to a chain of three phosphate residues. dATP is used by cells for synthesis of DNA by DNA polymerases.
dATP, PCR Grade, is a 100 mM clear colorless solution of the sodium salt (pH 8.3). PCR Grade nucleotides from Roche are specially manufactured and purified to the highest possible chemical purity. PCR Grade nucleotides contain at least 99% of the relevant deoxynucleoside-triphosphate (dNTP) and less than 0.9% deoxynucleoside-diphosphate (dNDP).
Application
dATP, PCR Grade, is suitable for many applications where high-quality reagents are required. Such procedures include reverse transcription (RT), polymerase chain reaction (PCR), RT-PCR, DNA labeling reactions, and sequencing/cycle sequencing analysis.
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution is used in DNA sysnthesis reactions such as PCR, DNA sequencing and molecular cloning techniques.
Quality
Function tested in RT-PCR. Tested for absence of contaminating deoxyribonucleases, ribonucleases and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
Physical form
solution of dATP in water (pH 8.3).
Preparation Note
Working solution: We recommend to prepare a deoxynucleotide mix containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM, each); (e.g., for the preparation of 100 μl nucleotide mix add 10 μl of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (each) to 60 μl Water, PCR Grade).
Other Notes
For general laboratory use.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ dATP
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
จุดติดไฟ (°F)
does not flash
จุดวาบไฟ (°C)
does not flash
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)