เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732703001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969030001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934538001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description PCR Grade, sodium salt | description =98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing | description 100 mM (pH 7) | description 10 mM in H2O |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| assay 99% (dNTP) | assay 98% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form solution | form solution | form liquid | form liquid |
| concentration <0.9% (dNDP), 100 mM | concentration 100 mM | concentration 100 mM (pH 7) | concentration 10 mM in H2O |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM]), pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM]) | packaging pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM) | packaging - | packaging - |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ dGTP
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
จุดติดไฟ (°F)
does not flash
จุดวาบไฟ (°C)
does not flash
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?