Merck
ข้ามไปที่
D7170
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution
10 mM in H2O
Synonym(s):
dGTP-Na3
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C10H13N5Na3O13P3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
573.13
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
300-026-5
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mM in H2O
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP) is made of a guanine nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar linked to a chain of three phosphate residues. It is used by the cells for the synthesis of DNA with the help of DNA polymerase.
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt is utilized for methods such as DNA sequencing, PCR and other DNA polymerase based DNA synthesis and repair techniques.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
D503811051466001D4010
dGTP =98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Roche
11051466001
dGTP
description
10 mM in H2O
description
100 mM (pH 7)
description
=98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
description
≥96% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥96% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
powder
concentration
10 mM in H2O
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
100 mM
concentration
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
colorless
color
-
color
-
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters