Unfortunately, this product does not have a UniProt number.
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
หมายเลข EC:
Specific activity:
~50 U/mg
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือform
powder
Quality Segment
specific activity
~50 U/mg
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
yellow-brown
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch hydrolysis research. For more information see the article in biofiles.
Other Notes
Applications in (selective) hydrolysis/condensations of glycosidic bonds.
One unit corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmole maltose per minute at pH 6.9 at 25 °C (starch CAS 9005-25-8).
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description powder, yellow-brown, ~50 U/mg | description liquid | description powder, yellow-brown, ~380 U/mg | description Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret) |
| specific activity ~50 U/mg | specific activity - | specific activity ~380 U/mg | specific activity ≥1,500 units/mg protein (biuret) |
| form powder | form liquid | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color yellow-brown | color - | color yellow-brown | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category , Enabling | greener alternative category - |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ α-Amylase from Bacillus sp.
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
คำเตือน
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
-
Welche Uniprot Nummer hat dieses Protein?
1 answer-
Helpful?
-