Merck
C-28014
Mesenchymal Stem Cell Chondrogenic Differentiation Medium
Ready-to use kit including Basal Medium and SupplementMix (without Inducers), 100 ml
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
liquid
packaging
pkg of 100 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Mesenchymal Stem Cell Chondrogenic Differentiation Medium w/o Inducers (Ready-to-use)
Application
Mesenchymal Stem Cell Chondrogenic Differentiation Medium is a defined and serum-free system for the directed differentiation of mesenchymal stem cells (MSC) from bone marrow, the umbilical cord matrix (Wharton´s Jelly) and adipose tissue into chondrogenic lineages.Recommended for:Human Mesenchymal Stem Cells from Bone Marrow (hMSC-BM)Human Mesenchymal Stem Cells from Umbilical Cord Matrix (hMSC-UC)Human Mesenchymal Stem Cells from Adipose Tissue (hMSC-AT)Note: this MSC Chondrogenic Differentiation Medium w/o Inducers must be supplemented with adequate chondrogenic inducers by the customer.
Preparation Note
Click here for more information.
Store the Basal Medium at 4 to 8°C in the dark and the SupplementMix at -20°C immediately after arrival. Do not freeze the Basal Medium. If stored properly, the products are stable until the expiry date stated on the label. After adding the supplements to the Basal Medium, the shelf life of the complete medium is 6 weeks at 4 to 8°C. Do not freeze the complete medium. For use, pre-warm only an aliquot of the complete medium and keep the remaining medium refrigerated at 4 to 8°C.
Analysis Note
All lots of PromoCell Mesenchymal Stem Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mesenchymal stem cells. Each lot of MSC Differentiation Media is tested for the capacity to induce directed differentiation into the respective lineages in MSC. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Mesenchymal Stem Cell Chondrogenic Differentiation Medium
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
กระบวนการสร้างความแตกต่างของเซลล์ต้นกำเนิดและการสร้างความแตกต่างของ chondrogenesis และสื่อสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal มนุษย์ สำรวจผลิตภัณฑ์ PromotCell กว่า 350 รายการบนเว็บไซต์บริษัทของเรา
ข้อมูลเกี่ยวกับ Mesenchme โดยเฉพาะโปรคอตตอนเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์ทีละขั้นตอนสำหรับการแยกเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal (MSC) การขยายตัวและความแตกต่าง
Mesenchymal Stem Cells and Media enable in vitro expansion and differentiation, vital for various tissue sources.
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
บทความ
เซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal ของคุณจริงๆ MSCS? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดลักษณะของ MSC ที่เสนอโดย International Society for Cellular Therapy (ISCT)
โปรโตคอลเพื่อแยกเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal ของมนุษย์ออกเป็นเซลล์ประสาทที่มี dendrites และ axons ที่กว้างขวางใน 3 วัน สำรวจผลิตภัณฑ์ PromotCell มากกว่า 350 รายการที่ Sigma.com
Are your mesenchymal stem cells really MSCs? Learn more about the MSC characterization guidelines proposed by the International Society for Cellular Therapy (ISCT).
ดูบทความทั้งหมด