This product is a lyophilized powder, volume does not apply. The mass in a 1,000,000 unit package size varies from lot to lot. The minimum activity specification is 400 units per milligram protein. The minimum protein content is 1%. Each of these values are reported in the lot specific Certificate of Analysis. For example, a lot reporting an activity of 400 units per milligram protein and tests at 50% protein, would contain 5 grams of powder in the 1MU package size. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6814#product-documentation
เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
Bacillus sp.
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥400 units/mg protein (Lowry)
mol wt
58-62 kDa
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥400 units/mg protein (Lowry) | description liquid | description Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret) | description powder, yellow-brown, ~380 U/mg |
| biological source Bacillus sp. | biological source Bacillus sp. | biological source bacterial (Bacillus amyloliquefaciens) | biological source Bacillus sp. |
| specific activity ≥400 units/mg protein (Lowry) | specific activity - | specific activity ≥1,500 units/mg protein (biuret) | specific activity ~380 U/mg |
| form powder | form liquid | form lyophilized powder | form powder |
| mol wt 58-62 kDa | mol wt - | mol wt 50-55 kDa by SDS-PAGE | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL | solubility - | solubility H2O: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ α-Amylase from Bacillus sp.
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
คำเตือน
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
-
What does a "unit" represent in volume? How much volume is 1000000 unit size?
1 answer-
Helpful?
-