เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
type
Type II-S
form
lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-125 kDa
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid |
| specific activity 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | specific activity 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥1.0 FALGPA units/mg solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes | suitability suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV) | suitability suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes | suitability - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Collagenase from Clostridium histolyticum
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?