เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
grade
Hybri-Max™
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
endotoxin, tested, ≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description PCR Reagent | description anhydrous, ≥99.9% |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| assay ≥99.7% | assay - | assay ≥99.5% | assay ≥99.9% |
| solubility H2O: miscible (completely) | solubility - | solubility H2O: miscible (completely) | solubility H2O: miscible (completely) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade Hybri-Max™ | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade anhydrous |
| vapor pressure 0.42 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 0.42 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.42 mmHg ( 20 °C) |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dimethyl sulfoxide
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
จุดติดไฟ (°F)
188.6 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
87 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?