Merck
ข้ามไปที่
D9170
Dimethyl sulfoxide
PCR Reagent
Synonym(s):
DMSO
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
1 amp
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่23 ตุลาคม 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
5 amp
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่23 ตุลาคม 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(CH3)2SO
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Technique(s):
PCR: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่23 ตุลาคม 2569รายละเอียด
​
ขอสั่งทำพิเศษ
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
shelf life
Recommended retest period - 2 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
packaging
vial of 1 mL
technique(s)
PCR: suitable
impurities
≤0.1% water
water
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl sulfoxide is a free radical scavenger and a cryopreservant. It elicits protective effect in double stranded breaks(DSBs). Dimethyl sulfoxide (1-10%) has been shown to accelerate strand renaturation and is believed to give the nucleic acid thermal stability against depurination. As a PCR cosolvent, DMSO may help improve yields, especially in long PCR.
Application
Dimethyl sulfoxide has been used as a component of polymerase chain reaction (PCR) mixture and as PCR facilitator.
Other Notes
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
PHR1309D2653276855
Dimethyl sulfoxide PCR Reagent
Sigma-Aldrich
D9170
Dimethyl sulfoxide
Dimethyl Sulfoxide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1309
Dimethyl Sulfoxide
Dimethyl sulfoxide Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
Sigma-Aldrich
D2653
Dimethyl sulfoxide
Dimethyl sulfoxide anhydrous, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
276855
Dimethyl sulfoxide
description
PCR Reagent
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
description
anhydrous, ≥99.9%
application(s)
agriculture
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.7%
assay
≥99.9%
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dimethyl sulfoxide
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
จุดติดไฟ (°F)
188.6 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
87 °C - closed cup
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How much DMSO is in each of the vials (D9170)?
    1 answer
    1. As stated in the 'PROPERTIES' section, each vial contains 1 mL. One ampule contains 1 mL of Dimethyl Sulfoxide, and 5 amps include 5 ampules containing 1 mL of Dimethyl Sulfoxide. each.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
  5. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  6. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
  7. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  8. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters