Merck
ข้ามไปที่
D4540
Dimethyl sulfoxide
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(s):
DMSO
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
100 mL
พร้อมจัดส่งวันนี้
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
500 mL
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่03 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
1 L
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่03 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(CH3)2SO
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
พร้อมจัดส่งวันนี้รายละเอียด
​
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
<0.1% water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl sulfoxide has been used:
  • in the preparation of bisphenol A (BPA)
  • in cell proliferation assay (MTT assay)
  • in chemosensitivity assay
  • as the vehicle control in all experiments like apoptosis assay
  • in ethoxyresorufin-O-deethylation (EROD) assay
Biochem/physiol Actions
DMSO (dimethyl sulfoxide), an organic solvent possesses several pharmaceutical activities such as analgesic, diuretic, bacteriostatic, membrane-penetrant, anti-inflammatory, vasodilatory and cholinesterase inhibitory effects. It is a by-product of the lumber industry and used as an industrial solvent. DMSO also serves as a therapeutic agent to treat interstitial cystitis and arthritis.
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
PHR1309D2653D9170
Dimethyl sulfoxide &#8805;99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
D4540
Dimethyl sulfoxide
Dimethyl Sulfoxide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1309
Dimethyl Sulfoxide
Dimethyl sulfoxide Hybri-Max&#8482;, 0.2 &#956;m filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, &#8805;99.7%, Ampoule
Sigma-Aldrich
D2653
Dimethyl sulfoxide
Dimethyl sulfoxide PCR Reagent
Sigma-Aldrich
D9170
Dimethyl sulfoxide
description
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
description
PCR Reagent
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.7%
assay
≥99.5%
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
PCR: suitable
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
189 °C (lit.)
bp
-
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dimethyl sulfoxide
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
จุดติดไฟ (°F)
188.6 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
87 °C - closed cup
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can I use this product (suitable for plant cell culture) for cyropreservation of mammalian cells? Does cryopreservation of mammalian cells require sterile-filtered DMSO?
    1 answer
    1. D4540 is listed as suitable for cryopreservation.
      However, D2650 is already pre-sterile and has documentation with a protocol for cryopreservation of human and animal cell lines.
      See these links:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650#product-documentation
      Look for the Product Information Sheet. Also, see this link for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/cell-freezing-reagents
      Helpful?
  2. Can I autoclave this product?
    1 answer
    1. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this environment. Should sterilization be necessary a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane are recommended for sterile-filtration.
      Helpful?
  3. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  4. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  5. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
  6. What concentration of DMSO do I use in a cell freezing media?
    1 answer
    1. DMSO is usually used at 1-10%, depending on the cell line.  For the cell freezing media that we offer, it is used at 8.7% concentration.
      Helpful?
  7. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What type of filter is used to sterile-filter Dimethyl sulfoxide (DMSO)?
    1 answer
    1. DMSO can be sterile-filtered through a 0.2 micron PTFE filter. The sterility testing is per the current US Pharmacopoeia method.
      Helpful?
  10. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 8
    5 out of 5 stars.
    Works on mammalian cells
    Good for mammalian cell culture treatments of compound
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review