Merck
ข้ามไปที่
D5688
Dilution Solution
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Synonym(s):
Direct PCR, Direct PCR dilution solution for plants, Extract‑N‑Amp Dilution Solution
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
form
liquid
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Dilution Solution is intended for use with Sigma′s Extract-N-Amp Plant PCR Kit. Once the DNA is extracted from the leaf tissue, the Dilution Solution is added to the extract to neutralize inhibitory substances. The extract is then ready for PCR.
Application
Dilution Solution (Extract-N-Amp™ Plant Dilution Solution) has been used in direct PCR amplification and to prepare template DNA.
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
E7526Z699489Y0000829
Dilution Solution Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Sigma-Aldrich
D5688
Dilution Solution
Extraction Solution Molecular Biology
Sigma-Aldrich
E7526
Extraction Solution
vibrant-m
Z699489
Dilution bottle
vibrant-m
Y0000829
Nilutamide
description
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
description
Molecular Biology
description
Phosphate Buffer, Magnesium Chloride, volume 99 mL
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
feature
Direct PCR
feature
hotstart
feature
-
feature
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
input
crude DNA
input
-
input
-
input
-
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation markEnvironment
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters