Merck
ข้ามไปที่
E7526
Extraction Solution
Molecular Biology
Synonym(s):
DNA extraction solution, Extract‑N‑Amp extraction solution
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Extraction Solution has been used in direct PCR amplification and to extract DNA.
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
D568864818D5751
Extraction Solution Molecular Biology
Sigma-Aldrich
E7526
Extraction Solution
Dilution Solution Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Sigma-Aldrich
D5688
Dilution Solution
Supelco
Supelco
64818
Extractor
Blue Dextran Void volume marker for gel filtration columns.
Sigma-Aldrich
D5751
Blue Dextran
description
Molecular Biology
description
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
description
size small
description
Void volume marker for gel filtration columns.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
color
colorless
color
-
color
-
color
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
feature
hotstart
feature
Direct PCR
feature
-
feature
-
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review