Merck
ข้ามไปที่
D5751
Blue Dextran
Void volume marker for gel filtration columns.
Synonym(s):
Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
powder
quality
200
mol wt
2,000,000
technique(s)
affinity chromatography: suitable
suitability
suitable for GFC marker
General description
Blue Dextran is a soluble derivative of dextran. Its structure includes triazinyl dye Cibacron blue F3GA covalently bound to high molecular weight (2000 kDa) dextran. Blue Dextran is generally used as a marker to determine void volume in gel filtration chromatography columns.
Application
Blue Dextran has been used for calibration of size exclusion chromatography (SEC) column. It has also been used in Dextran blue permeability assays to determine the integrity of co-cultures containing epithelial cells. Blue dextran may be used in affinity chromatography, gel filtration chromatography, protein chromatography, and molecular weight markers. Blue dextran is also suitable to study Alzheimer′s disease.
Preparation Note
Prepared from dextran with an average mol. wt. of 2,000,000.
Analysis Note
degree of substitution: 0.10 to 0.12 mmol Cibracon Blue per gram of dextran
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
037149000890475
Blue Dextran Void volume marker for gel filtration columns.
Sigma-Aldrich
D5751
Blue Dextran
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
03714
Blue Dextran
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
90008
Blue Dextran
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
90475
Blue Dextran
description
Void volume marker for gel filtration columns.
description
average mol wt 20,000
description
average mol wt 5,000
description
average mol wt 10,000
biological source
non-animal source
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
suitability
suitable for GFC marker
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
2,000,000
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
average mol wt 10,000
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Blue Dextran
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters