Merck
ข้ามไปที่
D8783
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate lithium salt
10 mM in H2O
Synonym(s):
−N7-dGTP, 7-Deaza-dGTP
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C11H17N4O13P3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
506.19
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
Porcine muscle, rabbit muscle
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
biological source
Porcine muscle, rabbit muscle
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mM in H2O
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ccn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C11H17N4O13P3/c12-11-13-9-5(10(17)14-11)1-2-15(9)8-3-6(16)7(26-8)4-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h1-2,6-8,16H,3-4H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,12,13,14,17)
InChI key
DLLXAZJTLIUPAI-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate lithium salt has been used as a lysis agent to evaluate its efficiency on direct cell lysis, RNA stability, and compatibility with downstream reverse transcription quantitative real-time PCR during the analyzes of samples with small numbers of cells.
Biochem/physiol Actions
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate (7-deaza-dGTP) competes with natural substrate dGTP and blocks the telomerase activity. This nucleotide once incorporated into the telomere alters the secondary structure of the telomere making it difficult for telomerase to identify it for further telomere synthesis. This dGTP analog pairs weakly with conventional bases to minimize DNA secondary structures, while being a good substrate for DNA polymerases. 7-deaza-dGTP in combination with dimethyl sulfoxide (DMSO) and betaine enhances the polymerase chain reaction (PCR) amplification of GC-rich DNA sequences.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
10988537001D7170D5038
description
10 mM in H2O
description
95% (7-Deaza-dGTP, HPLC), ≤4% (7-Deaza-dGDP, HPLC), solution, 10 mM
description
10 mM in H2O
description
100 mM (pH 7)
biological source
rabbit muscle, Porcine muscle
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99%
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
concentration
10 mM in H2O
concentration
10 mM
concentration
10 mM in H2O
concentration
100 mM (pH 7)
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters