Merck
เอกสารสำคัญ
ข้ามไปที่
G8634
Guanosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), G-protein activator, powder
Synonym(s):
GTPγS tetralithium salt, GTP-γ-S-Li4, Guanosine 5′-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C10H12Li4N5O13P3S
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
562.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
305-606-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8182249
Assay:
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
Form:
powder
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
ชื่อสินค้า
Guanosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt, ≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3S.4Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-29(19,20)27-30(21,22)28-31(23,24)32;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,23,24,32)(H3,11,13,14,18);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI key
AMQXJFWJOAWCPV-ZVQJTLEUSA-J
Application
Guanosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt has been used:
  • as a component of lysis buffer
  • in oocyte and mammalian cell patch-clamp experiments to keep the G proteins in a constantly active state
  • to couple with G- protein α, to study its effect on kinase activity
Biochem/physiol Actions
GTP-γ-S is a non-hydrolyzable GTP analog, known for its role as a G-protein activator. It has recently been shown to protect proteins from proteolytic degradation, stimulate GLUT4 translocation in a tyrosine kinase-dependent manner, stimulate phospholipases and induce actin polymerization in vitro.
Non-hydrolyzable GTP analog, a G-protein activator.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
A1388G588451120
description
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
description
≥75% (HPLC), powder
description
~95% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
assay
≥75% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters