Merck
ข้ามไปที่
M3885
MES sodium salt
≥99% (titration)
Synonym(s):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid sodium salt
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C6H12NNaO4S
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
217.22
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32129211
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
275-203-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3765682
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
General description
MES sodium salt is commonly employed as buffer. Useful pH range for MES sodium salt is 5.5 to 6.7.
Application
MES sodium salt is suitable for cell culture and diagnostic assay manufacturing. It was used to prepare buffer to study the expression profiling by microarrays. It may be used as buffer to investigate the enzymatic degradation of DNA to nucleosides by P1 nuclease.
Other Notes
Easily compare specifications for MES sodium salt products with the MES sodium salt specification table.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
M5057137257137274
MES sodium salt ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3885
MES sodium salt
MES sodium salt BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
M5057
MES sodium salt
MES sodium salt EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137257
MES sodium salt
MES sodium salt EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137274
MES sodium salt
description
≥99% (titration)
description
BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
description
EMPROVE® EVOLVE
description
EMPROVE® EVOLVE
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
Endotoxin and microbial, tested
impurities
Endotoxin and microbial; tested
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ MES sodium salt
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters