เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
pH
8.9-10.1 (1% in water)
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- To achieve the required density and stretching of DNA fibers during melting of agarose plugs containing genomic DNA
- To equilibrate the Balch homogenizer chamber and to prevent sample hydrolysis before sample homogenization
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, ≥99% (titration), crystalline | description ≥99% (titration) | description EMPROVE® EVOLVE | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay - | assay - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| product line BioReagent | product line - | product line EMPROVE® EVOLVE | product line - |
| form crystalline | form crystalline powder | form powder | form crystalline powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) advanced drug delivery |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ MES sodium salt
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?