Merck
ข้ามไปที่
M8250
MES hydrate
≥99.5% (titration)
Synonym(s):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate, 4-Morpholineethanesulfonic acid
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
25 g
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่25 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
100 g
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่25 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
250 g
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่25 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
1 kg
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่25 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
50 kg
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่25 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
25 kg
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่25 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C6H13NO4S · xH2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
195.24 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่25 พฤศจิกายน 2569รายละเอียด
​
ขอสั่งทำพิเศษ
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
(Chemical/Synthestic)
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | plant: suitable, immunofluorescence: suitable
impurities
≤5 ppm (Total: Ag, As, Bi, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Sn)
color
white
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
MES hydrate, or 4-morpholineethanesulfonic acid hydrate, is a zwitterionic and morpholinic buffer renowned as one of the "Good′s" buffer for biological and biochemical applications. Its outstanding buffering capacity in the pH range of 5.5 to 6.7 makes it versatile for a wide array of research applications. Notably, MES Buffer minimizes interaction with common metals used in environmental and biological studies, preventing interference with experimental outcomes.
With excellent water solubility and virtual insolubility in lipids, MES Buffer is impermeable to membranes, ensuring efficacy in cellular environments. Its applications span maintaining stability in cell culture media, protein-based buffer formulations, and electrophoresis running buffers. MES Buffer may also find usage in purifying antibodies, peptides, proteins, blood components, and growth factors. MES Buffer stands out as a better alternative to potentially toxic agents like cacodylate and non-zwitterionic buffers such as citrate and malate. MES Buffer proves valuable for adjusting growth media pH, stabilizing enzymatic solutions, and serving as a component of PAGE running buffer in diverse experimental settings.
Application
MES hydrate has been used:
  • in the MS (Murashige and Skoog) media for growth of Arabidopsis seedlings.
  • in the cytoskeleton buffer during immunofluorescence study.
  • as a wash buffer to wash the paramagnetic beads and resuspend them for binding mannose-BSA
  • as a component of growth medium
Features and Benefits
  • Effective Buffering from pH 5.5-6.7 with a pKa of 6.1 (25 °C)
  • Highly soluble in water
  • Minimal metal ion binding
  • Stable in a wide pH range
  • Low UV absorptivity and Minimal reactivity
Preparation Note
Solutions are stable at 2-8°C for months. Sterilize by filtration through 0.2uM filters. Autoclaving is not recommended for any sulfonic acid buffer. If buffers must be nuclease-free, treat the water first, and then add the buffer after autoclaving. When MES solutions are autoclaved, they turn yellow (although pH does not change measurably). The identity of the yellow breakdown product is unknown.
A buffer using MES can be prepared by titrating with NaOH to the desired pH. Alternatively, stock solutions of MES and MES sodium salt can be mixed to attain the desired pH. Standard mixing tables using stock solutions to prepare buffers of a given pH have been published. MES is not recommended for buffering at pH 7.4; other buffers should be considered.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
RDD030M5287M2933
MES hydrate ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M8250
MES hydrate
MES hydrate free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
RDD030
MES hydrate
MES hydrate ≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra
Sigma-Aldrich
M5287
MES hydrate
MES hydrate BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
M2933
MES hydrate
description
≥99.5% (titration)
description
free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
description
≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
technique(s)
cell culture | plant: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunofluorescence: suitable, cell culture | mammalian: suitable, nucleic acid detection: suitable
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
-
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ MES hydrate
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters