Merck
ข้ามไปที่
P2192
10X PCR Buffer
Optimized for routine PCR with MgCl2 included
Synonym(s):
PCR Buffer Solution, PCR Reaction Buffer
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
−20°C
Application
10X PCR Buffer has been used as a component of the PCR mixture:
  • for the amplification of viral DNA
  • to amplify genomic DNA to study the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene mutations in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) individuals
  • to amplify 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) from Bacillus sp.
Features and Benefits
  • Standalone buffer
  • Compatible with JumpStart™ Taq DNA Polymerase (D9307), Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus (D1806), and REDTaq® Genomic DNA Polymerase (D8312)
Preparation Note
Composition of the 10× buffer: 100 mM Tris-HCl, pH 8.3 at 25°C; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2; 0.01% gelatin
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
B5926P2317D2812
10X PCR Buffer Optimized for routine PCR with MgCl2 included
Sigma-Aldrich
P2192
10X PCR Buffer
description
Optimized for routine PCR with MgCl2 included
description
To be used with REDTaq® DNA Polymerase
description
Optimized for routine PCR without MgCl2
description
without MgCl2
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
red
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters