Merck
ข้ามไปที่
RABDIL6
ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
RABELADERABELADDRABELADC
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters