ข้ามไปยังเนื้อหา
ระบบจะปิดปรับปรุงในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 20:00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม เวลา 00:00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว การทำรายการบางประเภทจะไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การขอใบเสนอราคา การตรวจสอบราคา และการสอบถามสถานะคำสั่งซื้อ ขออภัยในความไม่สะดวก
Merck
ข้ามไปที่
RABELADE
ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
RABELADBRABELADDRABDIL6
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters