Merck
ข้ามไปที่
RDD009
Trizma® hydrochloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Synonym(s):
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
157.60
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-684-5
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
The pH values of all buffers are temperature and concentration dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution. For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
T3253T666693363
Trizma® hydrochloride anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
RDD009
Trizma® hydrochloride
Trizma® hydrochloride reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T3253
Trizma® hydrochloride
Trizma® hydrochloride pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
T6666
Trizma® hydrochloride
Trizma® hydrochloride BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
Sigma-Aldrich
93363
Trizma® hydrochloride
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
description
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
description
pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), BioXtra, ≥99.0% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (AT)
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
BioXtra
product line
BioUltra
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Trizma® hydrochloride
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters