Merck
ข้ามไปที่
S3014
Sodium chloride
Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Synonym(s):
Halite, NaCl
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NaCl
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Grade:
Molecular Biology
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
impurities
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected, protease, none detected
turbidity
≤3.5 NTU
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
cation traces
K: ≤50 ppm, ≤5 ppm (Heavy Metals by ICP-OES)
suitability
suitable for Western blot, suitable for mass spectrometry, suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
This product is designated as Molecular Biology grade and is suitable for molecular biology applications. It has been analyzed for the absence of nucleases and proteases.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
940526S619113423
Sodium chloride Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
S3014
Sodium chloride
Sodium chloride anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
Sigma-Aldrich
940526
Sodium chloride
Sodium chloride BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S6191
Sodium chloride
Sodium chloride puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Sigma-Aldrich
13423
Sodium chloride
description
Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
description
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
form
crystalline
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 358 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
≥99% (titration)
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
BioPerformance Certified
grade
puriss.
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
density
-
density
-
density
-
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium chloride
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews