เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
18.02
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
BioPerformance Certified
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือgrade
BioPerformance Certified
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorption
≤0.05 at 290
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
This product is prepared from double distilled and deionized water
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Water
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?