การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำมาก
เรามีผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับอุณหภูมิต่ำหลากหลายประเภท รวมถึงท่อแช่แข็ง ขวดทดลอง ชั้นวางฉลาก ปากกาเขียนฉลาก กล่องเก็บ และถุงมือ ผลิตภัณฑ์คริโอเจนิกของเราเหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องออโตเคลฟ, เครื่องแช่แข็ง, การจัดการไนโตรเจนเหลว, ออกซิเจน หรือฮีเลียมจากบรรยากาศคริโอเจนิก, ห้องเย็น, เครื่องแช่แข็งแบบระเบิด, การเติมของเหลวคริโอเจนิก และการจัดการน้ำแข็งแห้ง เราจัดหาอุปกรณ์คริโอเจนิกที่หลากหลายสำหรับการวิจัยและการใช้งานทางคลินิก รวมถึงห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ และเภสัชกรรม, คลินิกการเจริญพันธุ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
Cryo-gloves
®
เลือกจากคอลเลกชันของเราที่มีหลายขนาดและถุงมือ cryo ที่กันน้ำ เพื่อมอบการป้องกันความร้อนที่ยอดเยี่ยม ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวในการทำงานในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว (-160 ถึง 150°C)
- ดีไซน์ที่ให้ความอบอุ่นและความสบายเพิ่มเติม
- ออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฉนวน
- ทนต่อสารละลาย/สารเคมี
- ระบายอากาศได้ดีและไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต
- ชั้นในสามารถซักและอบแห้งด้วยเครื่องได้
- เหมาะสำหรับใช้ในห้องสะอาดระดับ Class 1000
- ไม่มีแอสเบสทอส
ชั้นวางเก็บของและกล่องแช่แข็ง
เรามีชั้นวางและกล่องแช่แข็งที่ทนทานหลากหลายรุ่น เพื่อช่วยจัดระเบียบวัสดุคริโอของคุณ เลือกจากแบรนด์ยอดนิยม เช่น Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc®, TrueNorth® และอีกมากมาย
- ชั้นวางสามารถจัดเรียงซ้อนกันได้ พร้อมตำแหน่งระบุด้วยตัวอักษรและตัวเลข
- วัสดุทำจากกระดาษแข็งไปจนถึงเหล็กสแตนเลส
- มีให้เลือกหลายสีและรูปแบบต่าง ๆ
ฉลากและเครื่องหมายสำหรับวัสดุคริโอ
เรามีชุดฉลากและเครื่องเขียนที่ทนทานครบครันจาก Diversified Biotech รวมถึง Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™ และอื่นๆ อีกมากมาย ฉลากเหล่านี้ให้สีสันสดใส ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมี และทนต่ออุณหภูมิสูง สามารถติดบนพลาสติก แก้ว และโลหะส่วนใหญ่ได้โดยไม่เกิดการเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังมีฉลาก Cryo-tags สำหรับเลเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความสะดวกในการพิมพ์
หลอด Cryo และหลอด Cryo
เรามีท่อและขวดเก็บแบบคริโอเจนิกหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องและเก็บรักษาตัวอย่างชีวภาพ รวมถึงเซลล์มนุษย์หรือสัตว์ ที่อุณหภูมิต่ำในสถานะก๊าซของไนโตรเจนเหลว ท่อเก็บแบบคริโอเจนิกของเราไม่ก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์และปราศจากไพโรเจน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ทนต่ออุณหภูมิ และสามารถตั้งได้โดยไม่ต้องพยุง เรารับประกันว่าขวดเก็บของเราจะมีเกลียวภายนอกที่แน่นหนาและปิดกั้นก๊าซได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้ซีลซิลิโคน
อุปกรณ์เสริมสำหรับอุณหภูมิต่ำอื่นๆ
ตั้งแต่ถังเก็บไนโตรเจนเหลว (Dewar) ไปจนถึงคีมคริโอ (cryo forceps) เรามีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมคริโอ
- คีมสำหรับเก็บรักษาแบบคริโอช่วยให้จัดการกับหลอดเก็บรักษาแบบคริโอ ขวด และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- TrueNorth® Cool Containers สามารถใช้เพื่อทำให้ตัวอย่างที่ไวต่ออุณหภูมิเย็นลงได้ โดยใช้น้ำแข็งและสารละลายน้ำแข็ง-เกลือ
- TrueNorth® Mini Coolers ถูกเติมด้วยเจลฉนวน และได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิต่ำของสารปฏิกิริยา PCR เอนไซม์ และสารปฏิกิริยาชีวเคมีอื่น ๆ ขณะทำงานบนโต๊ะทดลอง
- ชุด Worthington Liquid Dewar (LD) Series ของถังเก็บความเย็นแบบคริโอเจนิกได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บและจ่ายไนโตรเจนเหลวในปริมาณน้อย
- ซีรีส์ Worthington Laboratory System (LS) ของตู้เย็นอุณหภูมิต่ำถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเก็บรักษาหลอดทดลองในชั้นวางแบบกล่องที่สะดวกสบาย
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- บทความ: เคล็ดลับการแช่แข็งเซลล์เพาะเลี้ยง
คุณกำลังปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บรักษาเซลล์ในอุณหภูมิต่ำหรือไม่? เรามีเคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยปกป้องเซลล์ของคุณ
- บทความ: ขั้นตอนการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำของ CryoStor®
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.