การเก็บตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
การจัดการตัวอย่างเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกโซลูชันการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างควรพิจารณาจากประเภทตัวอย่าง การใช้งาน และความต้องการในการจัดการ โซลูชันอัจฉริยะช่วยอำนวยความสะดวกในการระบุตัวตน การติดตาม และการกู้คืนตัวอย่าง พร้อมทั้งมีออกแบบตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย เรามีโซลูชันการเก็บรักษาตัวอย่างและอุปกรณ์เก็บรักษาในห้องปฏิบัติการหลากหลายประเภท รวมถึงหลอดเก็บตัวอย่าง หลอดทดลอง ขวด ถุง แผ่นทดลอง ชั้นวาง และฟิล์มปิดผนึก เพื่อปกป้องตัวอย่างของคุณและตอบสนองความต้องการด้านการเก็บรักษาของห้องปฏิบัติการ เรายังจัดหาแหนบและคีมคีบ, สปัตเทลาและช้อนห้องปฏิบัติการ, รวมถึงอุปกรณ์ยกเซลล์, อุปกรณ์กระจายเซลล์ และอุปกรณ์กรอง เพื่อการเก็บตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
หลอด
หลอดสามารถใช้สำหรับการเก็บรวบรวม เก็บรักษา และขนส่งตัวอย่าง และมีให้เลือกในวัสดุ ขนาด และรูปทรงที่หลากหลาย พร้อมด้วยฝาปิดแบบต่าง ๆ เพื่อการรักษาและนำตัวอย่างกลับมาใช้ใหม่ หลอดแก้วมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า และโดยทั่วไปมีความเฉื่อยทางเคมีมากกว่า ทำให้สามารถใช้ร่วมกับสารทำความสะอาดและตัวทำละลายที่รุนแรงได้ หลอดพลาสติกไม่แตกง่าย และมีให้เลือกในวัสดุหลายชนิดเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ทางเคมีและความสามารถในการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลฟ ทั้งสองประเภทของหลอดมีทั้งแบบปลอดเชื้อและแบบไม่ปลอดเชื้อ หลอดมีแบบใสเพื่อดูตัวอย่างได้ง่าย หรือทำจากแก้วสีอำพันหรือพลาสติกสีสำหรับตัวอย่างที่ไวต่อแสง ฝาปิดสีช่วยให้สามารถระบุตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว
หลอด
หลอดใช้สำหรับการเก็บรวบรวม ขนส่ง เก็บรักษา และทดสอบตัวอย่างทั้งแบบของแข็งและของเหลว แม้ว่าหลอดบางชนิดจะได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไป แต่หลอดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น หลอดทดลอง หลอดเพาะเลี้ยง หลอดปั่นเหวี่ยง หลอดไมโครเซนทริฟิวจ์ หลอด PCR และหลอดเก็บตัวอย่างในอุณหภูมิต่ำ ก็ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านอุณหภูมิ แรง ความปลอดเชื้อ และความเข้ากันได้ทางเคมี สามารถเลือกวัสดุทำหลอดได้หลายประเภท ทั้งแก้วและพลาสติก โดยพิจารณาจากความทนทาน ความเฉื่อย และคุณสมบัติอื่น ๆ หลอดก้นกลมและหลอดก้นกรวยสามารถเพิ่มอัตราการกู้คืนตัวอย่างได้ มีหลอดแบบใช้แล้วทิ้งและหลอดแบบใช้ซ้ำได้ ตามความต้องการด้านความสะดวกและความปลอดภัย ฝาเกลียวช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการป้องกันการรั่วไหลและการหกเลอะ ส่วนฝาปิดแบบปลั๊กและฝาปิดแบบสแน็ปช่วยให้การจัดการหลอดทำได้ง่ายขึ้น
ขวดมักใช้เพื่อเก็บสารเคมี ตัวทำละลาย และของเหลวอื่น ๆ และมีรูปทรงเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการกู้คืน ความปลอดภัย และการเก็บรักษา ขวดทำจากแก้วเพื่อความเฉื่อย หรือพลาสติกต่าง ๆ ที่มีความเข้ากันได้ทางเคมีแตกต่างกัน แก้วใสหรือพลาสติกธรรมชาติช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด แก้วสีอำพันและพลาสติกทึบแสงแนะนำสำหรับวัสดุที่ไวต่อแสง ขวดอาจเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง หรือทำจากวัสดุที่รองรับการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลฟหรือการทำความสะอาดเพื่อใช้ซ้ำตามความจำเป็น
ถุงเก็บตัวอย่างที่ผ่านการฆ่าเชื้อ Whirl-Pak® เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม น้ำ ทางการแพทย์ สัตวแพทย์ สิ่งแวดล้อม ดิน และอุตสาหกรรม รวมถึงการเก็บตัวอย่างจากพื้นผิว วิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีวการแพทย์ และเภสัชกรรม ถุง Whirl-Pak® เป็นถุงเก็บตัวอย่างที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นเวลา 60 ปี และมาพร้อมกับแถบปิดที่ป้องกันการเจาะทะลุ ความสะอาดที่ได้รับการรับรอง การระบุตัวตนที่ง่ายดาย และระบบปิดที่ป้องกันการรั่วซึมซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้
แหนบและไม้พาย
แหนบและคีมห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมการทำงานต่าง ๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการและที่อื่น ๆ สำหรับการจับและจัดการวัตถุขนาดเล็กหรือเปราะบาง แหนบและคีมมีให้เลือกหลายขนาด รูปแบบ และดีไซน์ที่หลากหลาย:
- มีปลายแหลม ปลายทู่ ปลายกลม ปลายโค้ง ปลายเอียง หรือปลายแบน
- มีพื้นผิวด้านในเรียบหรือมีรอยหยักเพื่อเพิ่มแรงจับ
- มีด้ามจับแบบกรรไกร
- มีขนาดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ
- มีด้ามจับหรือปลายที่หุ้มด้วยโฟมหรือซิลิโคนเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
- มีหมุดนำทางที่ปิด/ล็อคอัตโนมัติเพื่อรักษาปลายให้อยู่ในแนวเดียวกันสำหรับการจับที่มั่นคงยิ่งขึ้น
- มีชั้นเคลือบ PTFE ที่ไม่ทำปฏิกิริยา เพื่อป้องกันการปนเปื้อน รอยขีดข่วน หรือความเสียหายต่อตัวอย่างที่บอบบาง
มีสปาตูลาให้เลือกในหลากหลายขนาดและรูปแบบ ที่ออกแบบมาเพื่อบดสลาย ขูดออก หยิบ และถ่ายโอนสารเคมีแบบแข็ง ผง เม็ด หรือวัสดุอื่น ๆ สปาตูลาสำหรับห้องปฏิบัติการผลิตด้วยด้ามจับที่มีความยาวต่างกัน โดยปลายหนึ่งหรือทั้งสองข้างถูกออกแบบให้เป็นส่วนปลายเครื่องมือที่มีรูปทรงหรือดีไซน์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ชั้นวาง
ชั้นวางใช้เพื่อรองรับ จัดระเบียบ และเก็บรักษาอุปกรณ์แก้ว อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และสิ่งของอื่น ๆ หลากหลายประเภท มีชั้นวางในห้องปฏิบัติการสำหรับปิเปต ท่อทดลอง ท่อไมโคร ไวอัล จานเพทรี ไมโครเพลท และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ชั้นวางทำจากวัสดุต่าง ๆ รวมถึงโลหะแบบธรรมดาและโลหะเคลือบอีพ็อกซี ไม้ และพลาสติกชนิดต่าง ๆ ชั้นวางสำหรับท่อทดลองและท่อไมโครมีช่องเปิดขนาดต่าง ๆ เพื่อรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแต่ละประเภท
ไมโครเพลท
ไมโครเพลทเป็นแผ่นที่มีหลายหลุม ใช้สำหรับการเก็บตัวอย่าง การทดสอบทางชีวเคมีและเซลล์ รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ สามารถใช้ฝาปิด ฟิล์ม เทป ฝาปิด หรือแผ่นรอง เพื่อปิดผนึกแผ่นระหว่างการประมวลผล การบ่ม หรือการเก็บรักษา ควรเลือกแผ่นตาม:
- วัสดุ: ไมโครเพลทมักทำจากแก้วหรือพลาสติก ไมโครเพลทที่มีก้นแก้วมีคุณสมบัติทางแสงที่ยอดเยี่ยม และมักใช้เฉพาะสำหรับการถ่ายภาพเซลล์แบบเนื้อหาสูง (high content cell imaging) ส่วนไมโครเพลทที่มีก้นพลาสติกสามารถใช้สำหรับการทดลองต่าง ๆ เช่น การทดลองด้วยแสงฟลูออเรสเซนซ์ การทดลองแบบสี (colorimetric) การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการถ่ายภาพเซลล์ ไมโครเพลทที่ทำจากไซคลิกโอเลฟิน (Cyclic olefin) ทำจากโพลิเมอร์ที่ทั้งช่วยสนับสนุนการยึดเกาะของเซลล์และให้คุณสมบัติทางแสงที่คล้ายกับแก้ว
- จำนวนหลุม: แผ่นไมโครเพลทมีให้เลือกในรูปแบบ 24-, 96-, 384-, และ 1536-well ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านปริมาณงานและปริมาณตัวอย่าง
- รูปทรงหลุม: หลุมก้นกลมช่วยรับประกันการผสมและอำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างเมื่อจำเป็น ส่วนแผ่นก้นเรียบจำเป็นสำหรับการถ่ายภาพเซลล์
- สีของแผ่น: แผ่นสีดำมักใช้สำหรับการวิเคราะห์ด้วยฟลูออเรสเซนซ์และลูมิเนสเซนซ์ที่มีสัญญาณสูง เพื่อลดฟอสโฟเรสเซนซ์พื้นหลังและออโตฟลูออเรสเซนซ์ แผ่นสีขาวสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ฟลูออเรสเซนซ์แบบวัดตามเวลาและลูมิเนสเซนซ์ที่มีสัญญาณต่ำ แผ่นก้นใสช่วยให้สามารถวัดจากด้านล่างและสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้
- การเคลือบแผ่น: แผ่นมีให้เลือกแบบที่ผ่านการเตรียมล่วงหน้าเพื่อความปลอดเชื้อหรือการจับโปรตีนต่ำ หรือเคลือบด้วยคอลลาเจน โพลี-ดี-ไลซีน และโมเลกุลอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการยึดเกาะของเซลล์