การกรอง
กลุ่มผลิตภัณฑ์กรองที่ครบถ้วนของเราประกอบด้วยกระดาษกรองแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ, แผ่นกรองแบบตัดเป็นวงกลม, แผ่นกรองแบบเข็มฉีดยา, อุปกรณ์กรองแบบแรงเหวี่ยง, แผ่นกรองแบบสุญญากาศและแบบความดัน รวมถึงแผ่นกรองสำหรับการเก็บตัวอย่าง, การทำให้ใส, การกรองตัวทำละลาย, การไดอะไลซิส, การไดอะฟิลเตรชัน, การแยก, การทำให้บริสุทธิ์, การเพิ่มความเข้มข้น และการเสริมความเข้มข้น ตั้งแต่สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การผลิต ไปจนถึงการทดสอบสิ่งแวดล้อม เรามีผลิตภัณฑ์กรองที่ตรงกับความต้องการของคุณสำหรับทุกการใช้งานหรือวิธีการ
อุปกรณ์ Amicon®
อุปกรณ์อัลตราฟิลเตรชันแบบแรงเหวี่ยงและแบบความดัน สำหรับการเพิ่มความเข้มข้นของโปรตีน การกำจัดเกลือ การแลกเปลี่ยนบัฟเฟอร์ การแยก และการไดอะฟิลเตรชันของตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่อไป
ตัวถือตัวกรองสำหรับห้องปฏิบัติการ
มีตัวเลือกที่กว้างขวางของตัวถือตัวกรองทำจากแก้ว สแตนเลส และพลาสติก สำหรับใช้กับตัวกรองเมมเบรนแบบดิสก์ตัด สำหรับการกรองของเหลวและก๊าซ รวมถึงตัวถือตัวกรองแบบไซริงค์ ตัวถือตัวกรองแบบอินไลน์ และตัวถือตัวกรองสำหรับการกรองแบบสุญญากาศและแบบความดัน
ดูหมวดหมู่อื่นๆ เพิ่มเติม
แผ่นกรอง MultiScreen® ในรูปแบบ 96-well และ 384-well พร้อมตัวเลือกเมมเบรนที่หลากหลาย ใช้สำหรับการคัดกรองแบบปริมาณสูง (high throughput screening), การทดสอบ ELISpot, การทดสอบการจับตัวของลิแกนด์, การทดสอบแบบใช้เซลล์, การทดสอบ ADME, การทำความสะอาดหลัง PCR และการเตรียมตัวอย่าง
เมมเบรน Millipore® ได้สนับสนุนกระบวนการกรองในห้องปฏิบัติการในภาคการศึกษา ภาคเภสัชกรรม และภาคอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เราจัดหาเมมเบรนที่มีองค์ประกอบทางเคมีหลากหลายประเภท รวมถึง MF-Millipore® (เซลลูโลสเอสเทอร์ผสม), Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS (โพลีเอเทอร์ซัลโฟน) รวมถึง PTFE แบบไฮโดรฟิลิกและไฮโดรโฟบิก
ตัวกรองเข็มฉีดยาแบบปลอดเชื้อและไม่ปลอดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง มีให้เลือกหลากหลายวัสดุเมมเบรนและขนาดรูพรุน ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ด้วย HPLC, UHPLC, โครมาโทกราฟีไอออน, การทดสอบการละลาย และการวิเคราะห์อื่นๆ
เมมเบรนกรองสำหรับกรองตัวทำละลายอินทรีย์และสารละลายน้ำ เพื่อใช้ใน HPLC และวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ รวมถึงการใช้ในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง การทำให้ใส การกำจัดอนุภาค การเก็บตัวอย่าง การฆ่าเชื้อด้วยวิธีกรอง และเทคนิคการแยกและการเก็บส่วนที่กรองได้
ตัวกรองแบบเข็มฉีดยา Millex® มีทั้งแบบปลอดเชื้อและแบบไม่ปลอดเชื้อ พร้อมตัวเลือกเมมเบรนและตัวเรือนที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับตัวทำละลายและประเภทตัวอย่างต่าง ๆ ได้ สำหรับการประยุกต์ใช้งาน เช่น HPLC, UHPLC และการทดสอบการละลาย
อุปกรณ์กรองเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม สำหรับกระบวนการต่อตามลำดับ
อุปกรณ์และระบบกรองแบบสุญญากาศบนฝาขวด สำหรับการกรองแบบประจำของสารบัฟเฟอร์ สารละลาย และสื่อเพาะเลี้ยง; ตัวกรองแบบไม่ใช้เข็มฉีดยา สำหรับการเตรียมตัวอย่างใน HPLC และ UHPLC; กรวยกรองแบบความดัน สำหรับการทำให้สารละลายและสารประกอบแห้ง; และกรวยกรองแบบวิเคราะห์ สำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา
ตัวกรอง Stericup® แบบมาตรฐานและ Stericup® E แบบยั่งยืน เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับสื่อกรองเพื่อปกป้องการเพาะเลี้ยงเซลล์ คุณสามารถเลือกจากชนิดของเมมเบรนและขนาดรูพรุนต่าง ๆ เพื่อการไหลที่รวดเร็ว การจับตัวกับโปรตีนต่ำ การป้องกันไมโคพลาสมา และการลดขยะพลาสติก