ชื่อสินค้า
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound 100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
หมายเลขสินค้า
17753
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PARTICLE SIZE | 100 - 200 MESH |
| LOSS ON DRYING | REPORT RESULT |
| CARBON CONTENT | REPORT RESULT |
| HYDROGEN CONTENT | REPORT RESULT |
| NITROGEN CONTENT | REPORT RESULT |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| MISCELLANEOUS TESTS | LOADING ~ 0.5 MMOL/G |