ชื่อสินค้า
S-Methyl methanethiosulfonate 97%
หมายเลขสินค้า
208795
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
2949-92-0
น้ำหนักโมเลกุล
126.20
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Green-Yellow to Dark Green-Yellow and Very Faint Brown-Yellow to Dark Brown-Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |