ชื่อสินค้า
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol 98%
หมายเลขสินค้า
210218
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
623-57-4
น้ำหนักโมเลกุล
119.16
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| Appearance (Color) | Colorless to Yellow |
| Appearance (Form) | Liquid or Semi-Solid |
| Infrared spectrum | Conforms to Structure |
| Titration by HCL | 97.5 - 102.5 % |
| GC (area %) | ≥97.5 % |