ชื่อสินค้า
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin 99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
หมายเลขสินค้า
256277
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
52340-78-0
น้ำหนักโมเลกุล
214.26
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| Appearance (Color) | White to Beige |
| Appearance (Form) | Crystal to Powder |
| Infrared spectrum | Conforms to Structure |
| Optical Rotation | 89 - 95 deg |
| Enantiomeric Excess | ≥98.5 % |
| GC (area %) | ≥98.5 % |