ชื่อสินค้า
(R)-(−)-2-Pyrrolidinemethanol 99%
หมายเลขสินค้า
281697
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
68832-13-3
น้ำหนักโมเลกุล
101.15
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| Appearance (Color) | Colorless to Faint Yellow |
| Appearance (Form) | Viscous Liquid |
| Infrared spectrum | Conforms to Structure |
| Optical Rotation | -33.0 - -29.0 deg |
| C = 1%, Toluene | |
| Purity (GC) | ≥98.5 % |