ชื่อสินค้า
Mephenesin 98%
หมายเลขสินค้า
286567
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
59-47-2
น้ำหนักโมเลกุล
182.22
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.5 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 50mg/ml MeOH |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |