ชื่อสินค้า
4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6 technical, mixture of isomers, ≥90.0% (GC)
หมายเลขสินค้า
34683
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
223719-29-7
น้ำหนักโมเลกุล
484.71
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid |
| REM. ON APPEARANCE | also: colorless clear viscous liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 90.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |