ชื่อสินค้า
Boc-Gln-OH 98%
หมายเลขสินค้า
408441
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
13726-85-7
น้ำหนักโมเลกุล
246.26
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| TITRATION (T) NAOH 0.1M | 97.5 - 102.5 % |
| PURITY (TLC AREA %) | ≥ 98 % |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | -3.4 ± 0.5 Degrees |
| CONCENTRATION | C=2 IN ETHANOL |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |