ชื่อสินค้า
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
หมายเลขสินค้า
528692
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
53963-10-3
น้ำหนักโมเลกุล
265.19
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| Appearance (Color) | Colorless to Dark Yellow |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Infrared spectrum | Conforms to Structure |
| Titration by AgNO3 | 96.5 - 103.5 % |
| After Oxygen Combustion | |
| Purity (GC) | ≥96.5 % |