ชื่อสินค้า
Trihexyltetradecylphosphonium dicyanamide ≥95% (qNMR)
หมายเลขสินค้า
56776
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
701921-71-3
น้ำหนักโมเลกุล
549.90
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Very Dark Yellow and Colorless to Very Dark Green-Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid or Viscous Liquid |
| REM. ON APPEARANCE | MAY BECOME SLIGHTLY TURBID ONSTORAGE |
| WATER | ≤ 2.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |