ชื่อสินค้า
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(8a,9S)-10,11-dihydro-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea 90%
หมายเลขสินค้า
690384
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
852913-19-0
น้ำหนักโมเลกุล
596.63
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Brown |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 90 % |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | -107.0 ± 5.0 Degrees |
| CONCENTRATION | C = 1, CHLOROFORM |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 36 MONTHS |